Läs mer
Dimetyldodecylamin, Mikromol™
Produktkod. 17980646
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17980646 100 mg
1 options
Produktkod. 17980646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0451.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dimetyldodecylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Analyt- eller komponentnamn Dimethyldodecylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H31 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dimethyldodecylamine
InChI formel InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCCCCN(C)C
IUPAC-namn N,N-dimetyldodekan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 213.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 213,2456 g/mol