Läs mer
Dimetyl-4-(4-metoxifenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10039291
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10039291 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10374102 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10039291 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02190DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 73257-47-3
Molekylformel C18H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 331.368
MDL-nummer MFCD00085027
InChI-nyckel IAXDEFZXLVTHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, maybridge1_007478, cbmicro_033161, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-methoxyphenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxy late, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, dimethyl ester, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, 3,5-dimethyl ester
PubChem CID 614332
IUPAC-namn dimetyl-4-(4-metoxifenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 331.37
Procent renhet 97%