Läs mer
Dimethylenastron, MedChemExpress
Produktkod. 16497756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497756 100 mg
16470438 5 mg
16437978 10 mg
16413907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19944
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylenastron
CAS 863774-58-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N2O2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (330.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(NC(NC2C3=CC=CC(O)=C3)=S)CC(C)(C)C1
Molekylvikt (g/mol) 302.39
Formel vikt 302.39
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death