Läs mer
Dimetylepyridin-2,5-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203522
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10203522 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10203522 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02989EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylepyridine-2, 5-dicarboxylate
CAS 881-86-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9NO4
MDL-nummer MFCD00034767
Kvantitet 10 g
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
InChI-nyckel TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylpyridin-2,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 195.174
PubChem CID 234911
Formel vikt 195.17
Procent renhet 97%