Läs mer
Dimetyletoxisilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10339353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10339353 5 g Glasflaska 5g
10762244 25 g Glasflaska 25g
10772244 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10339353 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 392000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14857-34-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14857-34-2
Molekylformel C4H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 104.22
MDL-nummer MFCD00026750
InChI-nyckel DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC-namn etoxi(dimetyl)kisel
LEDER CCO[Si](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylethoxysilane
Färg Färglös
Kokpunkt 54.0°C
Flampunkt −5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2OSiH(CH3)2
Brytningsindex 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 104.22
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.