Läs mer
Dimetyletoxisilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319185
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319185 25 g 25g
11329185 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319185 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16476.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Dimetyletoxisilan (DMES), en flyktig vätska, används av NASA för att vattentäta de värmeskyddande kiselplattorna och filtarna på rymdfärjan. DMES producerar lätt en mängd olika produkter i närvaro av små mängder fukt eller baser. DMES producerar lätt en mängd olika produkter i närvaro av små mängder fukt eller baser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetyletoxisilan (DMES), en flyktig vätska, används av NASA för att vattentäta de värmeskyddande kiselplattorna och filtarna på rymdfärjan. DMES producerar lätt en mängd olika produkter i närvaro av små mängder fukt eller baser. DMES producerar lätt en mängd olika produkter i närvaro av små mängder fukt eller baser.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Noter
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14857-34-2
Molekylformel C4H11OSi
Molekylvikt (g/mol) 103.216
MDL-nummer MFCD00026750
InChI-nyckel DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC-namn etoxi(dimetyl)kisel
LEDER CCO[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 55°C
Kemiskt namn eller material Dimethylethoxysilane
Namnnotering ammonia-free
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731481
Flampunkt 15°C (59°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 104.23
Procent renhet 94%
Brytningsindex 1.368
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.757
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.