Läs mer
Dimethylethoxyvinylsilane, 97%
Produktkod. 11379335
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379335 25 g 25g
11369335 5 g 5g
11389335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16699.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5356-83-2 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5356-83-2
Molekylformel C6H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 130.262
MDL-nummer MFCD00009070
InChI-nyckel JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
PubChem CID 79315
IUPAC-namn etenyl-etoxi-dimetylsilan
LEDER CCO[Si](C)(C)C=C
Specifikationer
Kokpunkt 99°C
Kemiskt namn eller material Dimethylethoxyvinylsilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1743477
Flampunkt −3°C (26°F)
Formel vikt 130.26
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.398
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.79
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.