Läs mer
Dimetyletylamin, TRC
Produktkod. 30383161
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30383161 10 mL
1 options
Produktkod. 30383161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48084310ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Molekylformel C4H11N
Kvantitet 10 mL
Synonym N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
LEDER CCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Formel vikt 73.0891