Läs mer
Dimetyletylamin, TRC
Produktkod. 30371776
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30371776 5 mL
1 options
Produktkod. 30371776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4808435ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Molekylformel C4H11N
Kvantitet 5 mL
Synonym N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
LEDER CCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Formel vikt 73.0891