Läs mer
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, 99%
Produktkod. 10144790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10144790
Brand: Thermo Scientific Acros 211875000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-03-8
Molekylformel C20H44BrN
Molekylvikt (g/mol) 378.483
MDL-nummer MFCD00011774
InChI-nyckel VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cetyldimethylethylammonium bromide
PubChem CID 31280
IUPAC-namn etyl-hexadecyl-dimetylazanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Färg Vitt
Namnnotering 99%
Fysisk form Pulver
pH 6 to 8 (1% soln.)
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Formel vikt 378.48
Procent renhet ≥98.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.