Läs mer
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, 99%
Produktkod. 10532041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10532041 100 g Glasflaska 100g
10753021 5 g Glass bottle 5g
10144790 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211871000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-03-8
Molekylformel C20H44BrN
Molekylvikt (g/mol) 378.483
MDL-nummer MFCD00011774
InChI-nyckel VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cetyldimethylethylammonium bromide
PubChem CID 31280
IUPAC-namn etyl-hexadecyl-dimetylazanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Färg Vitt
Namnnotering 99%
Fysisk form Pulver
pH 6 to 8 (1% soln.)
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Formel vikt 378.48
Procent renhet ≥98.5%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.