Läs mer
Dimetylformamid vattenfri över molekylsikt, Honeywell™ Riedel de-Haen
Produktkod. 15827241
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15827241 2.5 L 2.5 L
15817241 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15827241 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 662012.5L
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåll mindre än 50 ppm vatten. Honeywell™ Riedel de-Haen vattenfria lösningsmedel är förpackade i specialdesignade septumförseglade flaskor för att bibehålla låg vattenhalt och säkerställa produktens integritet.
  • Dessa lösningsmedel är speciellt framställda till en vattenspecifikation på mindre än 50 ppm (< 0,0050 %).
  • Många lösningsmedel går långt utöver det och produceras rutinmässigt till lägre än 5 ppm (< 0,0005 %).
  • Alla förpackningssteg och material är speciellt utformade för att bibehålla lösningsmedels torrhet och säkerställa produktens integritet. Före fyllning ugnstorkas bärnstensfärgade glasflaskor för att avlägsna alla spår av vatten, fylls sedan under torrt kväve och förseglas med en speciell lock.
  • Vattenhalten i sig är strikt kontrollerad av coulometric Karl Fischer analys (Hydranal™ ) och faktiska resultat skrivs ut på etiketten.
  • Denna linje är förpackad i specialdesignade septumförseglade flaskor för att bibehålla låg vattenhalt och säkerställa produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylformamide
Densitet 0.94 g/cm3 (20°C)
Flampunkt 57.5°C.1.013.25 hPa
Förpackning Septum förseglad flaska
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer 2265
Formel vikt 73.09
Procent renhet >99.9%