Läs mer
Dimetylformamid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Beskrivning
Dimetylformamid, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -61°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 153°C |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 25 L |
| Formel vikt | 73.09g/mol |
| Ångtryck | 4.9mbar at 20°C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dimethylformamide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.