Läs mer
DimethylFormamide, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10775901 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10775901 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10428980 1 L Amber glass bottle 1 L
10448980 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10775901 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3842/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Smältpunkt -61°C
Färg Färglös
Kokpunkt 153°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 73.09g/mol
Ångtryck 4.9mbar at 20°C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.