Beskrivning
Dimetylformamid, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 6 till 8 |
| Smältpunkt | -61°C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 4.9mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.8 mPaS at 20°C |
| Kokpunkt | 153°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.10 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dimethylformamide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.