Läs mer
Dimetylformamid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10745521 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745521 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10050110 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10757894 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10040110 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10121520 5 L HDPE-flaska -
10428790 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10745521 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3840/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1211.95 SEK
    1068.28 SEK / 2.5 L
    Save 143.67 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 68-12-2 | Molekylformel: C3H7NO | Molekylvikt: 73,10 g/mol
Dimetylformamid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Smältpunkt -61 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 153 °C
Molekylvikt (g/mol) 73.1
Formel vikt 73,09 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide