Läs mer
Dimetylformamid, för peptidsyntes, packad under kväve, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterDescription
2,5L, plastbelagd glasflaska
Specifications
Specifications
| CAS | 68-12-2 |
| Smältpunkt | -61 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 153 °C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Molekylformel | C3H7NO |
| MDL-nummer | MFCD00003284 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
| InChI-nyckel | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethylformamide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide