Läs mer
Dimethylfraxetin, MedChemExpress
Produktkod. 16458858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458858 10 mg 10mg
16443836 25 mg -
16441298 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0085
MedChemExpress Dimethylfraxetin is a Carbonic anhydrase inhibitor, with a Ki value of 0.0097 μM.
Dimethylfraxetin is a Carbonic anhydrase inhibitor, with a Ki value of 0.0097 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylfraxetin
CAS 6035-49-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H12O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 6,7,8-Trimethoxycoumarin Fraxetin dimethyl ether
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (529.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C=CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 236.22
Formel vikt 236.22
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death