Läs mer
Dimetylglyoxim, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10015700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10015700 500 g Plastflaska 500g
10615491 25 g Plastflaska 25g
10625491 100 g Plastflaska 100g
10751544 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10015700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408335000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002117
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
Smältpunkt 239,0 °C till 242,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,05% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 772
Merck Index 15, 3270
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,6 g/L 20 °C. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, pyridin och aceton, lätt lösliga i bensen
Sublimeringspunkt >70 °C
IUPAC-namn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99+%
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,02% max. (i etanol)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.