Läs mer
Dimetylglyoxim, 99+%
Produktkod. 10408150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10408150 100 g Plastflaska 100g
10012170 500 g Plastflaska 500g
13418418 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10408150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.05 SEK
    691.65 SEK / 100g
    Save 78.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dimetylglyoxim, 99+%, C4H8N2O2, CAS-nummer-95-45-4, 2,3-butanediondioxim, chugaevs reagens, biacetyl, dioxim, 2,3-diisonitrosobutan, diacetyldioxim, NSC 9, diacetyldioxim, unii-2971mft1ky, biacetyldioxim, dimetylglyoxim, 500g, 01 772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signalord: Danger | CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002117
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 239,0 °C till 242,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,6 g/L 20 °C. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, pyridin och aceton, lätt lösliga i bensen
Sublimeringspunkt >70 °C
IUPAC-namn N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99+%
Olöslig materia 0,05% max. (i alkohol)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.