Läs mer
Dimetylglyoxim, 99 %
Produktkod. 11495173
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495173 100 g 100g
11405183 500 g 500g
11415183 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12810.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.06 SEK
    629.65 SEK / 100g
    Save 71.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Dimetylglyoxim är ett välkänt reagens inom analytisk kemi. Det används för kvalitativ och kvantitativ bestämning av nickel genom gravimetrisk analys. Den finner också tillämpning vid separation av palladium från tenn, guld, rodium och iridium. Det är också användbart vid detektering av vismut.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylglyoxim är ett välkänt reagens inom analytisk kemi. Det används för kvalitativ och kvantitativ bestämning av nickel genom gravimetrisk analys. Den finner också tillämpning vid separation av palladium från tenn, guld, rodium och iridium. Det är också användbart vid detektering av vismut.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter och lösningar av alkalier. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002117
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC-namn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslighetsinformation Lösliga i alkohol, eter och lösningar av alkalier. Olöslig i vatten.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione, dioxime
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.