Läs mer
Dimetylglyoxim, ACS, 99+%
Produktkod. 11327638
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327638 50 g 50g
11317638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033310.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Dimetylglyoxim, används som ett kelatbildande medel som bildar komplex med metaller som koppar, nickel och palladium. Dimetylglyoxim reagerar med ett nickelsalt i en grön lösning för att generera ett rödfärgat olösligt tetradentatkoordinatkomplex av nickel. Det används som reagens för kolorimetrisk bestämning av urea och ureidoföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002117
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC-namn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, aceton, eter
Formel vikt 116.12
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.