Läs mer
Dimethylglyoxime, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10686252 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686252 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10686252 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3900/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 95-45-4
Smältpunkt 239°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H8N2O2
MDL-nummer MFCD00002117
Kvantitet 100 g
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
IUPAC-namn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 116.12
PubChem CID 5356010
Formel vikt 116.12g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare