Läs mer
Dimetylglyoxim, dinatriumsaltoktahydrat, 99 %
Produktkod. 10146990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10146990 250 g Glasflaska 250g
10209700 100 g Glasflaska 100g
10136963 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10146990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1508.65 SEK / 250g
    Save 171.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dimetylglyoxim, dinatriumsaltoktahydrat, 99%, C4H6N2Na2O2.8H2O, CAS-nummer-75006-64-3, c4h6n2o2.2na.8h2O, dimetylglyoxim di-natriumsaltokthydrat, dimetylglyoximdinatriumsaltoktahydrat, natriumdimetylglyoximoktahydrat, 1 kg, Vit till Beige, 262-523-2, 304.19 | CAS: 75006-64-3 | C4H22N2Na2O10 | 304,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75006-64-3
Molekylformel C4H22N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 304.20
MDL-nummer MFCD00150288
InChI-nyckel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 46% till 49%
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation (50 mg/ml, 50 % etanol) Tydlig lösning
IUPAC-namn dinatrium;2-N,3-N-dioxidobutan-2,3-diimin;oktahydrat
Formel vikt 304.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.