Läs mer
Dimetylglyoxim, För ACS-analys, 99,49 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432832 500 g 500g
11412832 25 g 25g
11422832 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002117
InChI-nyckel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC-namn (E)-N-[(3E)-3-(hydroxiimino)butan-2-yliden]hydroxylamin
LEDER C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9949
Kvantitet 500 g
Formel vikt 116.1
Fysisk form Pulver