Läs mer
Dimethylglyoxime Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10417830 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417830 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10417830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3950/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75006-64-3
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel C4H22N2Na2O10
MDL-nummer MFCD00150288
Synonym dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
InChI-nyckel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
IUPAC-namn disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
Molekylvikt (g/mol) 304.20
PubChem CID 71310106
Formel vikt 304.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar