Läs mer
Dimetylglyoxim, TRC
Produktkod. 30384137
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30384137 100 g
1 options
Produktkod. 30384137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD477978100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylglyoxime
CAS 95-45-4
Molekylformel C4H8N2O2
Kvantitet 100 g
Synonym 2,3-Diisonitrosobutane, Biacetyl Dioxime, Chugaev's Reagent, Diacetyl Dioxime, NSC 9, 2,3-Dioxime-2,3-butanedione
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
LEDER C\C(=N\O)\C(=N\O)\C
Molekylvikt (g/mol) 116.12