Läs mer
Dimetylfenylfosfin, 96 %
Produktkod. 10688401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10688401 5 mL Glasflaska 5ml
10519843 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310100050
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-66-2
Molekylformel C8H11P
Molekylvikt (g/mol) 138.15
MDL-nummer MFCD00008509
InChI-nyckel HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
IUPAC-namn dimetyl(fenyl)fosfan
LEDER CP(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylphenylphosphine
Färg Färglös
Densitet 0.9710g/mL, 0.971
Kokpunkt 74,0 °C till 75,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 50 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5P(CH3)2
Brytningsindex 1,5620 till 1,5640
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 138.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.