Läs mer
Dimetylfenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301627
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11301627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04558.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135.261 g/mol
Dimetylfenylsilan är ett reagens för enoletersyntes. Det fungerar som en katalysator. Används även som en prekursor i optisk emissionsspektroskopi av plasmaavsättningsprocesser. Det kan reagera med vinylbensen för att producera (b-Fenyl-etyl)-dimetylfenyl-silan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylfenylsilan är ett reagens för enoletersyntes. Det fungerar som en katalysator. Används även som en prekursor i optisk emissionsspektroskopi av plasmaavsättningsprocesser. Det kan reagera med vinylbensen för att producera (b-Fenyl-etyl)-dimetylfenyl-silan.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-77-8
Molekylformel C8H11Si
Molekylvikt (g/mol) 135.261
MDL-nummer MFCD00008257
InChI-nyckel OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC-namn dimetyl(fenyl)kisel
LEDER C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 156°C to 157°C
Kemiskt namn eller material Dimethylphenylsilane
Smältpunkt -124°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2204906
Flampunkt 35°C (95°F)
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 136.27
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.497
Densitet 0.879
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.