Läs mer
Dimetylfenylsilan, 97 %
Produktkod. 11391617
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391617 10 g 10g
11301627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04558.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135,261 g/mol
Dimetylfenylsilan är ett reagens för enoletersyntes. Det fungerar som en katalysator. Används även som en prekursor i optisk emissionsspektroskopi av plasmaavsättningsprocesser. Det kan reagera med vinylbensen för att producera (b-Fenyl-etyl)-dimetylfenyl-silan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylfenylsilan är ett reagens för enoletersyntes. Det fungerar som en katalysator. Används även som en prekursor i optisk emissionsspektroskopi av plasmaavsättningsprocesser. Det kan reagera med vinylbensen för att producera (b-Fenyl-etyl)-dimetylfenyl-silan.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-77-8
Molekylformel C8H11Si
Molekylvikt (g/mol) 135.261
MDL-nummer MFCD00008257
InChI-nyckel OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC-namn dimetyl(fenyl)kisel
LEDER C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 156 °C till 157 °C
Kemiskt namn eller material Dimethylphenylsilane
Smältpunkt -124 °C
Kvantitet 10 g
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Brytningsindex 1.497
Densitet 0.879
UN-nummer UN1993
Beilstein 2204906
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 136.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.