Läs mer
Dimethylphosphinic chloride, 97+%
Produktkod. 11357248
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357248 2 g 2g
11347248 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030292.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1111-92-8 | C2H6ClOP | 112.493 g/mol
Dimetylfosfinklorid används för att skydda aminosyror vid peptidsyntes. Det initierar luminescensen av ABI- NH2 . Det används i reaktiviteten hos organofosfatbaserade nervgaser såsom saringas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111-92-8
Molekylformel C2H6ClOP
Molekylvikt (g/mol) 112.493
MDL-nummer MFCD00002078
InChI-nyckel CVNMBKFJYRAHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphosphinic chloride, phosphinic chloride, dimethyl, dimethylphosphinoyl chloride, phosphinic chloride,dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci, me2p o cl, dimethylphosphinoylchloride, dimethylphosphinyl chloride, acmc-1bo3s, dimethylphosphin1c chloride, dimethyl phosphinyl chloride
PubChem CID 517954
IUPAC-namn [klor(metyl)fosforyl]metan
LEDER CP(=O)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylphosphinic chloride
Smältpunkt 68°C
Kokpunkt 204°C
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 112.51
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.