Läs mer
Dimethylphosphinic Chloride, TRC
Produktkod. 30379509
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30379509 250 mg
1 options
Produktkod. 30379509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD457091250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylphosphinic Chloride
CAS 1111-92-8
Molekylformel C2H6ClOP
Kvantitet 250 mg
Synonym Chlorodimethylphosphine Oxide, Dimethylphosphinic Chloride, Dimethylphosphinoyl Chloride, Dimethylphosphinyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LEDER CP(=O)(C)Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.5