Läs mer
Dimetylsilyldietylamin, 95 %
Produktkod. 11342186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342186 25 g 25g
11332186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03503.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13686-66-3
Molekylformel C6H16NSi
Molekylvikt (g/mol) 130.29
MDL-nummer MFCD00048523
InChI-nyckel ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC-namn (dietylamino)dimetylsilyl
LEDER CCN(CC)[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 109 °C till 110 °C
Kemiskt namn eller material Dimethylsilyldiethylamine
Kvantitet 25 g
Flampunkt < −5 °C (23 °F)
Brytningsindex 1.408
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.8
UN-nummer UN1993
Beilstein 741862
Formel vikt 131.3
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.