Läs mer
Dimetylsuberimitdihydroklorid
Produktkod. 11339338
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339338 2 g 2g
11329338 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043244.04
 Begränsad artikel
I lager
Korslänkning av proteiner och poly(allylamin) | CAS: 34490-86-3 | C10H22Cl2N2O2 | 273,198 g/mol
Dimetylsuberimidatdihydroklorid används som ett homobifunktionellt tvärbindningsreagens för aminogrupper. Det används också för modifiering av tyrosinas för att producera biokatalytiska enzymatiska genomströmningsdetektorer. Det fungerar som ett tvärbindare för framställning av kollagen-kalciumfosfatkompositer. Vidare används det vid behandling av aviärt myeloblastosvirus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34490-86-3
Molekylformel C10H22Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 273.198
MDL-nummer MFCD00012574
InChI-nyckel ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberimidate dihydrochloride, octanediimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, dimethyl octanebis imidate dihydrochloride, suberimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, octanediimidic acid, 1,8-dimethyl ester, hydrochloride 1:2, 1,8-dimethyl octanediimidate dihydrochloride, suberimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, acmc-1aiyg, 1,8-dimethoxyoctane-1,8-diyldiammonium dichloride, dimethylsuberimidate dihydrochloride
PubChem CID 118696
IUPAC-namn dimetyloktandiimidat;dihydroklorid
LEDER COC(=N)CCCCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylsuberimidate dihydrochloride
Smältpunkt 213 °C till 214 °C
Kvantitet 2 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 273.2
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.