Läs mer
Dimethylsulfamoyl Chloride, 99%
Produktkod. 10793884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793884 500 g Glasflaska 500g
10147470 25 g Glasflaska 25g
10793114 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408595000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13360-57-1
Molekylformel C2H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 143.59
MDL-nummer MFCD00007425
InChI-nyckel JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
PubChem CID 83372
IUPAC-namn N,N-dimetylsulfamoylklorid
LEDER CN(C)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylsulfamoyl chloride
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.3370g/mL, 1.337
Kokpunkt 114°C (75.0 mmHg)
Flampunkt 94°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NSO2Cl
Brytningsindex 1.4510 to 1.453
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vikt 143.59
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.