Läs mer
Dimethylsulfone, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432523
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432523 100 g
31418388 25 g
31429792 500 g
31420777 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31432523 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD125473100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylsulfone
CAS 67-71-0
Molekylformel C2H6O2S
MDL-nummer MFCD00007566
Kvantitet 100 g
LEDER O=S(C)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 94.13
Procent renhet 99%