Läs mer
Dimethylthiocarbamoyl chloride, 95%
Produktkod. 15456578
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456578 25 g 25g
15466578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60104.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Dimetyltiokarbamoylklorid används som en mellanprodukt i syntesen av läkemedel. Den finner tillämpning vid kemoselektiv deoxygenering av pyridin-N-oxider. Det används också som ett startreagens vid syntes av dimetyltiokarbamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetyltiokarbamoylklorid används som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel. Den finner tillämpning vid kemoselektiv deoxygenering av pyridin-N-oxider. Det används också som ett startreagens vid syntes av dimetyltiokarbamater.
Löslighet Löslig i kloroform
och tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aminer och starka baser. Reagerar häftigt med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16420-13-6
Molekylformel C3H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 123.60
MDL-nummer MFCD00004919
InChI-nyckel PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
LEDER CN(C)C(Cl)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylthiocarbamoyl chloride
Smältpunkt 39°C to 43°C
Kokpunkt 90°C to 95°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Linjär formel (CH3)2NCSCl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 635823
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
IUPAC-namn (klormetantioyl)dimetylamin
Formel vikt 123.6
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.