missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimetyltiokarbamoylklorid, 99 %

Produktkod. p-120724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10239890 25 g Glasflaska 25g
10647191 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10239890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408610250
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123,60 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16420-13-6 , 79-44-7
Molekylformel C3H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 123.60
MDL-nummer MFCD00004919
InChI-nyckel PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
IUPAC-namn N,N-dimetylkarbamotioylklorid
LEDER CN(C)C(Cl)=S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethylthiocarbamoyl chloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 42 °C till 43 °C
Färg Gult
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (0,2 mbar)
Flampunkt 98 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCSCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 75
Fieser 02,173; 03,127; 04,202; 08,200
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 123.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylthiocarbamoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.