Läs mer
Dimetyltiokbomoylklorid, TRC
Produktkod. 30387395
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30387395 25 g
1 options
Produktkod. 30387395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47954525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Molekylformel C3H6ClNS
Kvantitet 25 g
Synonym N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
LEDER CN(C)C(=S)Cl
IUPAC-namn N,N-dimetylkarbamothioylklorid
Molekylvikt (g/mol) 123.6
Formel vikt 122.9909