Läs mer
Dimetyltenndiklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023775
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11443238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17661.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753-73-1
Molekylformel C2H6Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 219.68
MDL-nummer MFCD00000517
InChI-nyckel PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC-namn diklor(dimetyl)stannan
LEDER C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyltin dichloride
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kokpunkt 188°C to 190°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 3660508
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 219.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.