Läs mer
Dimetyltenndiklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344829
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344829 10 g 10g
11364829 2 g 2g
11354829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071142.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används som beläggnings-, plast- och gummihjälpmedel. Används som metyltennstabilisatormellanprodukter, katalysatorer för förestringsreaktion, råmaterial för glasbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753-73-1
Molekylformel C2H6Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 219.68
MDL-nummer MFCD00000517
InChI-nyckel PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC-namn dichloro(dimethyl)stannane
LEDER C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyltin dichloride
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kokpunkt 185°C to 190°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 3660508
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 219.69
Fysisk form Crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.