Läs mer
Dimetyltenndiklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080320
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11364829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071142.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används som beläggnings-, plast- och gummihjälpmedel. Används som metyltennstabilisatormellanprodukter, katalysatorer för förestringsreaktion, råmaterial för glasbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753-73-1
Molekylformel C2H6Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 219.68
MDL-nummer MFCD00000517
InChI-nyckel PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC-namn diklor(dimetyl)stannan
LEDER C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyltin dichloride
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kokpunkt 185°C to 190°C
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 3660508
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol).
Formel vikt 219.69
Fysisk form Kristallin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyltin dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethyltin dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.