Läs mer
Dimetyltinoxid
Produktkod. 11304859
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304859 2 g 2g
11314859 10 g 10g
11394849 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071164.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164,78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2273-45-2
Molekylformel C2H6OSn
Molekylvikt (g/mol) 164.78
MDL-nummer MFCD00013838
InChI-nyckel WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
PubChem CID 75277
IUPAC-namn dimetyl(oxo)tenn
LEDER C[Sn](C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyltin oxide
Smältpunkt (decomposition)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3146
Formel vikt 166.77
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.