Läs mer
Dimetylzink, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491537
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Cylinder
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15491537 25 g Cylinder 25g
1 options
Produktkod. 15491537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039563.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylzinc
CAS 544-97-8
Smältpunkt -40 °C
Densitet 1,386 g/ml vid 20 °C
Kokpunkt 46 °C
Flampunkt -18 °C (-0,4 °F)
Förpackning Cylinder
Molekylformel C2H6Zn
MDL-nummer MFCD00014854
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3394
Beilstein 3587195
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,3263
Synonym dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
InChI-nyckel JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
IUPAC-namn zink;karbanid
Molekylvikt (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Formel vikt 95.44
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.