Läs mer
Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2724726-98-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, N-oxide, dihydrochloride, Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O.2ClH/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2,3)23)14-16-8-4-5-9-18(16)20;;/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CC(C1=C(CC[N+](C)(C)[O-])Cc2ccccc12)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-[3-(1-pyridin-2-ylethyl)-1H-inden-2-yl]ethanamine oxide;dihydrochloride |
| Visa mer |