Läs mer
Dimetofrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetofrine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-12-6-8(13)7-4-9(15-2)11(14)10(5-7)16-3/h4-5,8,12-14H,6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 227.1158 |