missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimetofrine, TRC

Produktkod. 30369594
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369594 10 mg
30368949 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30369594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47971510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22950-29-4
Molekylformel C11 H17 N O4
Molekylvikt (g/mol) 227.26
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2,6-dimethoxyphenol
LEDER CNCC(O)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimetofrine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO4/c1-12-6-8(13)7-4-9(15-2)11(14)10(5-7)16-3/h4-5,8,12-14H,6H2,1-3H3
Formel vikt 227.1158
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.