Läs mer
Dimetotiazine Mesilate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetotiazine Mesilate |
| CAS | 13115-40-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimetotiazine Mesilate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H25 N3 O2 S2 . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, methanesulfonate (1:1), 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, monomethanesulfonate (9CI), Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, monomethanesulfonate (8CI), 10-[2-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylphenothiazine-2-sulfonamide methanesulfonate, 8599RP mesylate, Banistyl, Bonpac, Calsekin, Dimethothiazine mesylate, Dimethothiazine methanesulfonate, Fonazine mesylate, Fonazine methanesulfonate, IL 6302 mesylate, Migristene, Neomestine, Promaquid, RP 8599, RP 8599 mesylate, Yoristen |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N3O2S2.CH4O3S/c1-14(20(2)3)13-22-16-8-6-7-9-18(16)25-19-11-10-15(12-17(19)22)26(23,24)21(4)5;1-5(2,3)4/h6-12,14H,13H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)S(=O)(=O)N(C)C)N(C)C.CS(=O)(=O)O |
| Visa mer |