Läs mer
Dimetridazole 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328433
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328433 1 ml
1 options
Produktkod. 30328433 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12772000AL1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimetridazole
CAS 551-92-8
Analyt- eller komponentnamn Dimetridazole
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H7 N3 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
IUPAC-namn 1,2-dimethyl-5-nitroimidazole
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 141.13
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.0538 g/mol