missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimetridazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetridazole D3 |
| CAS | 64678-69-9 |
| Molekylformel | C5 2H3 H4 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro- (9CI), Dimetridazole-d3, Dimetridazole D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vikt | 144.0727 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?